Få mere at vide
Eppendorf™ F1.5 Model ThermoMixer™
Artikelnummer. 13508470 Shop alle Eppendorf produkter
Skift visning
Indhold og opbevaring:
1,5 ml Smartblock
Med plade Smartblock
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Indhold og opbevaring Pakningsstørrelse
13508470 Med plade Smartblock Hver
13598460 1,5 ml Smartblock Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 13508470 Leverandør Eppendorf™ Leverandørnr. 5385000016
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-10-2026
Brug denne termocykler til transformation af bakteriestammer og plasmider. Eppendorf™ F1.5 Model ThermoMixer™ har en fast blok til 0,5/1,5/2,0 ml rør og plader. Forebyggelse af kondensatdannelse i små beholdere kan ske med det opvarmede låg Eppendorf ThermoTop (ekstraudstyr).
  • Anti-spild-teknologi forhindrer befugtning af låget og krydskontaminering
  • Opvarmning og blanding i 0,5/1,5/2,0 ml reaktionsbeholdere (F0,5/F1,5/F2,0) eller plader (FP)
  • Op til 1.500 rpm (F1.5/F2.0) eller 2.000 rpm (F0.5/FP) for effektiv prøveblanding
  • Enestående 2DMix-Control-teknologi resulterer i fremragende blanding
  • Foruddefinerede temperaturtaster (37°C, 42°C, 56°C og 95°C) til enkel og intuitiv betjening
  • Meget hurtig opvarmningshastighed på op til 18°C/min, hvilket reducerer ventetiden
  • Eppendorf PhysioCare Concept giver ergonomisk design og betjening
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nøjagtighed Max. ±0,5 °C ved 20 °C til 45 °C
Indhold og opbevaring Med plade Smartblock
Temperaturområde (metrisk) 1 °C til 100 °C
Til brug med (applikation) Bruges til transformation af bakteriestammer og plasmider
Inkluderer USB Interface
Model- ThermoMixer F1.5
Hastighed 300 til 1500 omdrejninger i minuttet
Bredde (metrisk) 206 mm
Højde (metrisk) 170 mm
Dybde (metrisk) 304 mm
Elektriske krav 220 til 240 V, 50/60 Hz, 200 W
Spænding 220 til 240 V
Frekvens 50 til 60 Hz