Få mere at vide
Julabo™ F-seriens recirkulerende kølebade med luftkompressor
Kapacitet (metrisk):
2.6 L
7.5 L
9.5 L
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Miljøvenlig drift med lavt energiforbrug
- Kompakt design
- Stænkfast membrantastatur med LED-temperaturdisplay
- Enkel påfyldning og tømning
- Indikator for påfyldningsniveau
- Kan bruges med vand, vand/glykol, Julabo Thermal G
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 2.6 L |
| Certificeringer/compliance | UL-listet og NRTL-mærket |
| Kølekapacitet | 0,09 kW ved -5 °C, 0,18 kW ved 0 °C, 0,21 kW ved 5 °C, 0,22 kW ved 10 °C, 0,25 kW ved 20 °C (Me |
| Flowhastighed | 15 l/min. |
| Temperaturområde | -10 °C til +40 °C |
| Maks. Tryk | 50,7 psi |
| Model- | F250 |
| Kølemiddel | R134A |
| Temperatur nøjagtighed | ±0,5 °C |
| Temperaturstabilitet | ±0,5 °C |
| Vis mere |