Få mere at vide
Julabo™ F-seriens recirkulerende kølebade med luftkompressor
Artikelnummer. 15214373
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
2,6 l
7,5 l
9,5 l
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) unitSize
15214373 9,5 l Hver
11994858 2,6 l Hver
15194342 7,5 l Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15214373 Leverandør Julabo™ Leverandørnr. 9620100
Kræver meget lidt laboratorieplads og har meget lave indkøbsomkostninger. Julabo™ F-seriens recirkulerende kølebade med luftkompressor er en fantastisk måde at erstatte kostbare systemer baseret på rindende postevand og er ideelle til grundlæggende køleopgaver.
  • Miljøvenlig drift med lavt energiforbrug
  • Kompakt design
  • Stænkfast membrantastatur med LED-temperaturdisplay
  • Enkel påfyldning og tømning
  • Indikator for påfyldningsniveau
  • Kan bruges med vand, vand/glykol, Julabo Thermal G
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 9,5 l
Certificeringer/compliance CE
Kølekapacitet 0,35 kW ved 0 °C, 0,55 kW ved 5 °C, 0,7 kW ved 10 °C, 1 kW ved 20 °C (medium ethanol)
Flowhastighed 23 l/min.
Til brug med (udstyr) Til simple køleopgaver
Temperaturområde 0 °C til 40 °C
Maks. Tryk 14,5 psi
Model- F1000
Kølemiddel R134A
Temperatur nøjagtighed ±0,5 °C
Temperaturstabilitet ±0,5 °C
Længde (metrisk) 49.02 cm
Bredde (metrisk) 37.59 cm
Højde (metrisk) 64 cm
Forsendelsesvægt (metrisk) 60.78 kg
Vægt (metrisk) 45 kg
Elektriske krav 115/230 V 60 Hz
Spænding 115/230 V
Frekvens 60 Hz