Få mere at vide
R&D Systems™ F box protein 38 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Shop alle Bio Techne produkterTekniske data
Tekniske data
| Mængde | 0.1 mL |
| Indhold og opbevaring | Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles. |
| Produktlinje | Novus |
| Forskningskategori | Cell Biology |
| Mål | F box protein 38 |
| Synonym | F-box only protein 38, F-box protein 38, FBX38, FLJ13962, Modulator of KLF7 activity homolog, MoKA, MOKAFbx38, SP329 |
| Gen symbol | FBXO38 |