Få mere at vide
Greiner Bio-One F-bund 96-brønds analysemikroplader
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11827822
Farve:
Klar
Sort
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Låg:
Med låg
Uden låg
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 40
Artikelnummer. 11827822
Brand: Greiner Bio-One 655948
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Har et skorstenslignende arrangement af brøndene, der gør det muligt for hver brønd at stå for sig selv. Greiner Bio One™ F-Bund 96-brønds analysemikroplader er konstrueret af polystyren, en meget klar polymer med fremragende optiske egenskaber, hvilket gør den ideel til præcise optiske målinger. Polystyren er også kendetegnet ved sin evne til at binde biomolekyler, såsom proteiner og er velegnet til arbejde med cellekulturer.
  • Footprint kompatibel med automatiserede systemer
  • Kan spores til produktion gennem defineret LOT-nummersystem
  • Fri for påviselige endotoksiner (0,003 EU/ml) og testes regelmæssigt med en FDA-godkendt kinetisk turbidimetrisk LAL-test (Limulus Amoebocyte Assay)
  • Fremstillet af råmaterialer testet for udvaskbare materialer
  • Fri for påviselig DNase, RNase og humant DNA
  • Ikke-pyrogen
  • Fremstillet under DIN ISO 9001 retningslinjer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance DIN ISO 9001
Certificeret RNase-/D-Nase, fri for humant DNA
Format Standard
Låg Med låg
Kulturområde 34 mm 2
Array 8 x 12
Farve Klar
Materiale Polystyren
Antal Wells 96
Volumen (metrisk) Virker 25 til 34μ L
Sterilitet Ikke steril
Samlet volumen (metrisk) Well 392μ L
Well Shape Flad bund (F-brønd)
Dnase Free Ja
Maks. Varme stabilitet -20 °C til +60 °C
Maks. RCF 4800 xg (svingende skovlrotor)
RNase fri Ja
Temperaturområde (metrisk) -20 til+ 60 °C
Vel Farve Klar
Højde (metrisk) 11.5 mm
Diameter (metrisk) Brønd 5 mm