Få mere at vide
Greiner Bio-One F-bund 96-brønds analysemikroplader
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10365532
Skift visning
Farve:
Hvid
Klar
Sort
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Låg:
Med låg
Med låg
Uden låg
Uden låg
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 40
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Sterilitet Låg unitSize
10365532 Hvid Ikke steril Uden låg -
10284272 Hvid Steril Med låg -
10164911 Hvid Steril Uden låg -
11827822 Klar Ikke steril Med låg -
10341341 Klar Steril Uden låg -
10177050 Klar Steril Med låg Pakke med 100
10033211 Sort Ikke steril Uden låg Pakke med 40
10214232 Sort Steril Uden låg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 10365532 Leverandør Greiner Bio-One Leverandørnr. 655075
Forventet forsendelse: 02-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Har et skorstenslignende arrangement af brøndene, der gør det muligt for hver brønd at stå for sig selv. Greiner Bio One™ F-Bund 96-brønds analysemikroplader er konstrueret af polystyren, en meget klar polymer med fremragende optiske egenskaber, hvilket gør den ideel til præcise optiske målinger. Polystyren er også kendetegnet ved sin evne til at binde biomolekyler, såsom proteiner og er velegnet til arbejde med cellekulturer.
  • Footprint kompatibel med automatiserede systemer
  • Kan spores til produktion gennem defineret LOT-nummersystem
  • Fri for påviselige endotoksiner (0,003 EU/ml) og testes regelmæssigt med en FDA-godkendt kinetisk turbidimetrisk LAL-test (Limulus Amoebocyte Assay)
  • Fremstillet af råmaterialer testet for udvaskbare materialer
  • Fri for påviselig DNase, RNase og humant DNA
  • Ikke-pyrogen
  • Fremstillet under DIN ISO 9001 retningslinjer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance DIN ISO 9001
Certificeret RNase-/D-Nase, fri for humant DNA
Format 96-brønds
Låg Uden låg
Kulturområde 34 mm 2
Array 8 x 12
Farve Hvid
Materiale Polystyren
Antal Wells 96
Volumen (metrisk) Virker 25 til 34μ L
Sterilitet Ikke steril
Overfladebehandling LUMITRAC 200
Samlet volumen (metrisk) Well 392μ L
Well Shape Flad bund (F-brønd)
Dnase Free Ja
Maks. Varme stabilitet -20 til+ 60 °C
Maks. RCF 4800 xg: Svingende-spandrotor
Mængde 40/Cs.
RNase fri Ja
Temperaturområde (metrisk) -20 °C til +60 °C
Højde (metrisk) 11.5 mm
Diameter (metrisk) Brønd 5 mm