Få mere at vide
Greiner Bio-One F-bund 96-brønds analysemikroplader
Artikelnummer. 10341341
Skift visning
Farve:
Hvid
Klar
Klar, Clear Bottom
Sort
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Låg:
Med låg
Med låg
Uden låg
Uden låg
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 40
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Sterilitet Låg Pakningsstørrelse
10341341 Klar Steril Uden låg -
10365532 Hvid Ikke steril Uden låg -
10284272 Hvid Steril Med låg -
10164911 Hvid Steril Uden låg -
11827822 Klar, Clear Bottom Ikke steril Med låg -
10177050 Klar Steril Med låg Pakke med 100
10033211 Sort Ikke steril Uden låg Pakke med 40
10214232 Sort Steril Uden låg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 10341341 Fornitore Greiner Bio-One N. del fornitore 655161
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    965.00 DKK
    885.68 DKK / Pakke med 100
    Spare 79.32 DKK
    8% Slukket
Forventet forsendelse: 11-01-2027
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Har et skorstenslignende arrangement af brøndene, der gør det muligt for hver brønd at stå for sig selv. Greiner Bio One™ F-Bund 96-brønds analysemikroplader er konstrueret af polystyren, en meget klar polymer med fremragende optiske egenskaber, hvilket gør den ideel til præcise optiske målinger. Polystyren er også kendetegnet ved sin evne til at binde biomolekyler, såsom proteiner og er velegnet til arbejde med cellekulturer.
  • Footprint kompatibel med automatiserede systemer
  • Kan spores til produktion gennem defineret LOT-nummersystem
  • Fri for påviselige endotoksiner (0,003 EU/ml) og testes regelmæssigt med en FDA-godkendt kinetisk turbidimetrisk LAL-test (Limulus Amoebocyte Assay)
  • Fremstillet af råmaterialer testet for udvaskbare materialer
  • Fri for påviselig DNase, RNase og humant DNA
  • Ikke-pyrogen
  • Fremstillet under DIN ISO 9001 retningslinjer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Stregkode Alphanumeric
Certificeringer/compliance DIN ISO 9001
Certificeret RNase-/D-Nase, fri for humant DNA
Format Standard
Låg Uden låg
Kulturområde 34 mm 2
Array 8 x 12
Farve Klar
Produkttype Assay Microplate
Materiale Polystyren
Antal Wells 96
Volumen (metrisk) Virker 25 til 34μ L
Sterilitet Steril
Overfladebehandling Ubehandlet
Samlet volumen (metrisk) Well 392μ L
Well Shape Flad bund (F-brønd)
Dnase Free Ja
Maks. Varme stabilitet -20 °C til +60 °C
Maks. RCF 4800 xg (svingende skovlrotor)
Mængde 100/Cs.
RNase fri Ja
Temperaturområde (metrisk) -20 °C til +60 °C
Højde (metrisk) 11.5 mm
Diameter (metrisk) Brønd 5 mm
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.