Få mere at vide
Greiner Bio-One F-bund 96-brønds analysemikroplader
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10284272
Skift visning
Farve:
Hvid
Klar
Klar, Clear Bottom
Sort
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Låg:
Med låg
Med låg
Uden låg
Uden låg
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 40
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Sterilitet Låg Pakningsstørrelse
10284272 Hvid Steril Med låg -
10365532 Hvid Ikke steril Uden låg -
10164911 Hvid Steril Uden låg -
11827822 Klar, Clear Bottom Ikke steril Med låg -
10341341 Klar Steril Uden låg -
10177050 Klar Steril Med låg Pakke med 100
10033211 Sort Ikke steril Uden låg Pakke med 40
10214232 Sort Steril Uden låg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 10284272 Leverantör Greiner Bio-One Leverantörsnummer 655083
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1675.00 DKK
    1540.67 DKK / Pakke med 32
    Spare 134.33 DKK
    8% Slukket
Visa alla kampanjer
Forventet forsendelse: 15-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Har et skorstenslignende arrangement af brøndene, der gør det muligt for hver brønd at stå for sig selv. Greiner Bio One™ F-Bund 96-brønds analysemikroplader er konstrueret af polystyren, en meget klar polymer med fremragende optiske egenskaber, hvilket gør den ideel til præcise optiske målinger. Polystyren er også kendetegnet ved sin evne til at binde biomolekyler, såsom proteiner og er velegnet til arbejde med cellekulturer.
  • Fodaftryk, der er kompatibelt med automatiserede systemer
  • Kan spores til produktion gennem et defineret LOT-nummersystem
  • Fri for påviselige endotoksiner (0,003 EU/ml) og regelmæssigt testet med en FDA-godkendt kinetisk turbidimetrisk LAL-test (Limulus Amoebocyte Assay)
  • Fremstillet af råmaterialer, der er testet for udvaskbare stoffer
  • Fri for påviselig DNase, RNase og menneskeligt DNA
  • Ikke-pyrogen
  • Fremstillet under DIN ISO 9001-retningslinjerne
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Stregkode Alphanumeric
Certificeringer/compliance DIN ISO 9001
Certificeret RNase-/D-Nase, menneskelig DNA fri
Format Standard
Låg Med låg
Kulturområde 34 mm2
Array 8 x 12
Farve Hvid
Produkttype Cell Culture Microplate
Materiale Polystyren
Antal Wells 96
Volumen (metrisk) Virker 25 til 34 μl
Sterilitet Steril
Overfladebehandling Cellstar Vævskultur
Samlet volumen (metrisk) Well 392 μl
Well Shape Flad bund (F-brønd)
Dnase Free Ja
Maks. Varme stabilitet -20 til +60 °C
Maks. RCF 4800 x g: Svingende skovlrotor
Mængde 32/Cs.
RNase fri Ja
Temperaturområde (metrisk) -20 til +60 °C
Well Design Skorsten
Højde (metrisk) 11.5 mm
Diameter (metrisk) Brønd 5 mm
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.