Beskrivelse
- Footprint kompatibel med automatiserede systemer
- Kan spores til produktion gennem defineret LOT-nummersystem
- Fri for påviselige endotoksiner (0,003 EU/ml) og testes regelmæssigt med en FDA-godkendt kinetisk turbidimetrisk LAL-test (Limulus Amoebocyte Assay)
- Fremstillet af råmaterialer testet for udvaskbare materialer
- Fri for påviselig DNase, RNase og humant DNA
- Ikke-pyrogen
- Fremstillet under DIN ISO 9001 retningslinjer
Tekniske data
Tekniske data
| Stregkode | Alphanumeric |
| Certificeringer/compliance | DIN ISO 9001 |
| Certificeret | RNase-/D-Nase, fri for humant DNA |
| Format | Standard |
| Låg | Med låg |
| Kulturområde | 34 mm 2 |
| Array | 8 x 12 |
| Emballage | Individuelt indpakket |
| Farve | Klar |
| Produkttype | Cell Culture Microplate |
| Vis mere |