Få mere at vide
BUCHI F-305 recirkulationskøler
Artikelnummer. 15445885 Shop alle Buchi produkter
Skift visning
Flowhastighed:
2,5 l/min.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Flowhastighed Pakningsstørrelse
15445885 2,5 l/min. Hver
1 options
Artikelnummer. 15445885 Leverandør BUCHI Leverandørnr. 11F30501
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-02-2027
Designet til at arbejde med laboratorieudstyr såsom rotationsfordampere, parallelle fordampere, Kjeldahl og udvindingsprodukter. BUCHI F-305 recirkulerende kølere er særligt velegnede til Rotavapor R-300 systemer.
  • Effektiv destillation takket være fuld integration i det BUCHI roterende fordampningssystem
  • Sparer tid takket være øjeblikkelig start med automatisk og dynamisk trykjustering uden at vente på, at køleren når sin indstillede temperatur
  • Har bekvemt central temperaturindstilling, energibesparende ECO-tilstand og automatisk start/stop, når det bruges med Rotavapor R-300 systemet
  • ECO-tilstand sparer energi og reducerer varmeudledning ved at skifte til standby-tilstand, når den ikke er i brug
  • Intet vandforbrug
  • Maksimerer destillationskapaciteten samtidig med, at opløsningsmiddeludledninger reduceres takket være intelligent integration af alle procesparametre ved brug af I-300 eller I-300Pro Interface
  • Sømløs plug-and-play-integration i fuldautomatiske BUCHI Rotavapor R-300-systemer inklusive alle procesparametre samt BUCHI ekstraktion og Kjeldahl løsninger
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 3 L
Kommunikation BUCHI BUS
Kondensator type Vandkølet
Kølekapacitet 550 W
Flowhastighed 2,5 l/min.
Til brug med (udstyr) Roterende fordampere og andre spolekondensatorer
Pumpetype Centrifugal
Temperaturområde -10 °C til +25 °C
Type Recirculating Chiller
Varmekapacitet 550 w ved 15 °C; 440 w ved 10 °C; 250 w ved 0 °C; 80 w ved -10 °C
Maks. Tryk 0,6 bar
Temperatur nøjagtighed ±1°C
Dimensioner (L x B x H) 400 x 280 x 500 mm
Vægt (metrisk) 31 kg
Elektriske krav 115/230 V ±10%