missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

F 16915, MedChemExpress

Artikelnummer. 16477948
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16477948 10 mg
16431889 1 mg
16410418 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16477948 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY19886

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress F 16915, a Docosahexaenoic Acid (DHA, HY-B2167) derivative, is a potent pro-drug of DHA. F 16915 can prevent heart failure-induced atrial fibrillation.

F 16915, a Docosahexaenoic Acid (DHA, HY-B2167) derivative, is a potent pro-drug of DHA. F 16915 can prevent heart failure-induced atrial fibrillation.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale F 16915
Fysisk form Oil
CAS 92510-91-3
Farve Light Yellow
Mængde 10 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C28H37NO2
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (238.32 mM)
SMIL CC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCC(OCC1=CC=CN=C1)=O
Molekylvægt (g/mol) 419.6
Formel vægt 419.6
Procent renhed 99.39%
Grad Research
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.