Beskrivelse
- F-12 er blevet brugt til serumfri vækst af CHO cellekulturer.
- F-12 understøtter også serumsuppleret vækst af andre pattedyrsceller, herunder chondrocytter, rottehepatocytter og rotteprostataepitelceller.
- Ændret som følger:
- Med L-glutamin
- Med glukose
- Med Phenol Red
- Med natriumpyruvat
- Med natriumbicarbonat
Tekniske data
Tekniske data
| Form | Væske |
| Produkttype | Hams F-12 cellekulturmedier |
| Mængde | 500 mL |