Få mere at vide
R&DSystems™ F-12, 25 mM HEPES, GlutaminePlus, no phenol red
Artikelnummer. 18472060
Skift visning
Mængde:
500 ml
Artikelnummer. Mængde
18472060 500 ml
1 options
Artikelnummer. 18472060 Leverandør R&DSystems™ Leverandørnr. M15650
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Ham’s Nutrient Mixture F-12 with 25 mM HEPES buffer and GlutaminePlus. Without phenol red.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (applikation) Cell Culture
Mængde 500 ml
Renhed eller kvalitetsklasse 0.2 μm filtered
Indhold og opbevaring 2 - 8 °C, protected from light