Beskrivelse
- F-10 er siden blevet brugt til serumfri vækst af CHO kulturer samt serumsuppleret vækst af andre pattedyrsceller, herunder primære rotteastrocytter og epitelceller.
Tekniske data
Tekniske data
| Form | Væske |
| Produkttype | Hams F-10 cellekulturmedie |
| Med tilsætningsstoffer | Glutamin, Natriumbikarbonat |
| Uden tilsætningsstoffer | Ingen |
| Mængde | 500 mL |