Få mere at vide
Thermo Scientific™ Ezy-Cal™ Tæl præcisionsstørrelsesstandarder
Artikelnummer. p-4530438 Shop alle Thermo Scientific produkter
Diameter (metrisk):
10.00± 0,08μ m
15.02± 0,15μ m
2μ m
20μ m
25μ m
30μ m
5μ m
50μ m
70μ m
Pakningsstørrelse:
100ml
Hver
Artikelnummer. 11829902
Brand: Thermo Scientific™ 6002
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Opfyld de unikke og krævende krav fra forureningskontrollaboratoriet i moderne industrier.
Opfyld de unikke og krævende krav fra forureningskontrollaboratoriet i moderne industrier med Thermo Scientific™ Ezy-Cal™ Count Precision Size Standards, letanvendelige flydende partikelantal kontroller ved 2000 partikler pr. ml. Designet til regelmæssig brug i væskepartikeltællere for at verificere instrumentkalibrering før hver brug, standarder sikrer reproducerbarhed af partikeltælleren ved at tillade en kontinuerlig registrering af dens ydeevne ved hjælp af en NIST™ -sporbar mikrosfæresuspension med en præcis koncentration.
Funktioner:
  • Klar til brug (ingen fortynding nødvendig) partikelstørrelsesstandard til validering af optiske partikeltællere
  • Magnetisk rørestang inkluderet i hver flaske til ren, bekvem og direkte prøveudtagning
  • Vandigt suspensionsmedium indeholder en kombination af dispergeringsmidler for at forhindre, at partikler klumper sig eller klæber til strømningsoverflader i partikeltælleren
  • Partikeldiametre kan spores til standardmåleren gennem National Institute of Standards and Technology
Anbefalet til:
Kontrol af kalibrering af væskepartikeltællere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tilsætningsstof Indeholder spor af overfladeaktivt stof
Koncentration 2000 partikler/ml± 10 %
Indhold og opbevaring Medmindre andet er angivet, afkøles (2° til 8 °C) produkt, når det ikke er i brug, men må ikke fryses. Opbevar opretstående og hold flasken tæt lukket. Bland produktet med forsigtig vending i hånden eller vortex-mixer. Produktet leveres med rørestang til kontinuerlig blanding under prøvetagning.
Indhold Polystyren mikrosfærer i vand
Oversigt Anvendes til at validere ydeevnen af væskepartikeltællere
Farve Hvid eller farveløs
Til brug med (applikation) Kalibrering af væskepartikeltæller
Materiale Polystyren
Produkttype Tæl kontrolpartikler
Inkluderer Certifikat for kalibrering og sporbarhed til NIST
Partikeldensitet 1,05 g/cm 3
Mængde 100 mL
Brydningsindeks 1,59 ved 589 nm (25 °C)
Størrelsesfordeling s = 0.022µm, 1.1% CV
Stabilitet Produktet er stabilt i minimum tre måneder
Diameter (metrisk) 2μ m