Få mere at vide
Thermo Scientific™ Ezy-Cal™ Tæl præcisionsstørrelsesstandarder
Artikelnummer. 11879902 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Diameter (metrisk):
10.00± 0,08μ m
15.02± 0,15μ m
2μ m
20μ m
25μ m
30μ m
5μ m
50μ m
70μ m
Pakningsstørrelse:
100ml
Hver
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Pakningsstørrelse
11879902 25μ m 100ml
11829902 2μ m 100ml
11520085 2μ m 100ml
11839902 5μ m 100ml
12682106 10.00± 0,08μ m Hver
11849902 10.00± 0,08μ m 100ml
11573283 15.02± 0,15μ m 100ml
10004167 15.02± 0,15μ m 100ml
11869902 20μ m 100ml
11889902 30μ m 100ml
11899902 50μ m 100ml
11809912 70μ m 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Artikelnummer. 11879902 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 6025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-11-2026
Opfyld de unikke og krævende krav fra forureningskontrollaboratoriet i moderne industrier.
Opfyld de unikke og krævende krav fra forureningskontrollaboratoriet i moderne industrier med Thermo Scientific™ Ezy-Cal™ Count Precision Size Standards, letanvendelige flydende partikelantal kontroller ved 2000 partikler pr. ml. Designet til regelmæssig brug i væskepartikeltællere for at verificere instrumentkalibrering før hver brug, standarder sikrer reproducerbarhed af partikeltælleren ved at tillade en kontinuerlig registrering af dens ydeevne ved hjælp af en NIST™ -sporbar mikrosfæresuspension med en præcis koncentration.
Funktioner:
  • Klar til brug (ingen fortynding nødvendig) partikelstørrelsesstandard til validering af optiske partikeltællere
  • Magnetisk rørestang inkluderet i hver flaske til ren, bekvem og direkte prøveudtagning
  • Vandigt suspensionsmedium indeholder en kombination af dispergeringsmidler for at forhindre, at partikler klumper sig eller klæber til strømningsoverflader i partikeltælleren
  • Partikeldiametre kan spores til standardmåleren gennem National Institute of Standards and Technology
Anbefalet til:
Kontrol af kalibrering af væskepartikeltællere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tilsætningsstof Indeholder spor af overfladeaktivt stof
Koncentration 2000 partikler/ml± 10 %
Indhold og opbevaring Medmindre andet er angivet, afkøles (2° til 8 °C) produkt, når det ikke er i brug, men må ikke fryses. Opbevar opretstående og hold flasken tæt lukket. Bland produktet med forsigtig vending i hånden eller vortex-mixer. Produktet leveres med rørestang til kontinuerlig blanding under prøvetagning.
Indhold Polystyren mikrosfærer i vand
Oversigt Anvendes til at validere ydeevnen af væskepartikeltællere
Farve Hvid eller farveløs
Til brug med (applikation) Kalibrering af væskepartikeltæller
Materiale Polystyren
Produkttype Tæl kontrolpartikler
Inkluderer Certifikat for kalibrering og sporbarhed til NIST
Partikeldensitet 1.05g/cm³
Mængde 100 mL
Brydningsindeks 1,59 ved 589 nm (25 °C)
Størrelsesfordeling s = 0.27µm, 1.1% CV
Stabilitet Produktet er stabilt i minimum tre måneder
Diameter (metrisk) 25μ m