Få mere at vide
Thermo Scientific™ Ezy-Cal™ Tæl præcisionsstørrelsesstandarder
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Opfyld de unikke og krævende krav fra forureningskontrollaboratoriet i moderne industrier med Thermo Scientific™ Ezy-Cal™ Count Precision Size Standards, letanvendelige flydende partikelantal kontroller ved 2000 partikler pr. ml. Designet til regelmæssig brug i væskepartikeltællere for at verificere instrumentkalibrering før hver brug, standarder sikrer reproducerbarhed af partikeltælleren ved at tillade en kontinuerlig registrering af dens ydeevne ved hjælp af en NIST™ -sporbar mikrosfæresuspension med en præcis koncentration.
- Klar til brug (ingen fortynding nødvendig) partikelstørrelsesstandard til validering af optiske partikeltællere
- Magnetisk rørestang inkluderet i hver flaske til ren, bekvem og direkte prøveudtagning
- Vandigt suspensionsmedium indeholder en kombination af dispergeringsmidler for at forhindre, at partikler klumper sig eller klæber til strømningsoverflader i partikeltælleren
- Partikeldiametre kan spores til standardmåleren gennem National Institute of Standards and Technology
Anbefalet til:
Kontrol af kalibrering af væskepartikeltællere.
Tekniske data
Tekniske data
| Tilsætningsstof | Indeholder spor af overfladeaktivt stof |
| Koncentration | 2000 partikler/ml± 10 % |
| Indhold og opbevaring | Medmindre andet er angivet, opbevares 2 på køl° til 8°C produkt, når det ikke er i brug, men må ikke fryses. Opbevar opretstående og hold flasken tæt lukket. Bland produktet med forsigtig vending i hånden eller vortex-mixer. |
| Indhold | Polystyren mikrosfærer i vand |
| Oversigt | Anvendes til at validere ydeevnen af væskepartikeltællere |
| Farve | Hvid eller farveløs |
| Til brug med (applikation) | Kalibrering af væskepartikeltæller |
| Materiale | Polystyren |
| Produkttype | Tæl kontrolpartikler |
| Inkluderer | Certifikat for kalibrering og sporbarhed til NIST |
| Vis mere |