Få mere at vide
EZM 2302, MedChemExpress
Beskrivelse
EZM 2302 is an inhibitor of coactivator-associated arginine methyltransferase 1 (CARM1) with an IC50 of 6 nM.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | EZM 2302 |
| CAS | 1628830-21-6 |
| Farve | Off-White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C29H37ClN6O5 |
| Mængde | 5 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 100 mg/mL (170.91 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | CNC[C@@H](O)COC1=CC=C(Cl)C(C2=NC(N3CC4(CCN(C(OC)=O)CC4)C3)=C(C)C(C5=C(C)ON=C5C)=N2)=C1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 585.09 |
| Formel vægt | 585.09 |
| Vis mere |