Få mere at vide
Invitrogen™ eBioscience™ eZKine™ CD8-aktivering 1 fuldblods intracellulært cytokinkit
Beskrivelse
Indeholder
- eZKine CD8 Aktivering 1 Cocktail: 25 tests. Denne cocktail indeholder følgende antistoffer:
- Anti-Human CD3 (SK7) APC
- Anti-menneskelig CD8 (SK1) PerCP-eFluor 710
- Anti-Human CD69 (FN50) PE
- Anti-Human IFN gamma (4S.B3) FITC
- eZKine Isotype kontrolcocktail D: 25 tests. Denne cocktail indeholder følgende antistoffer:
- Anti-Human CD3 (SK7) APC
- Anti-menneskelig CD8 (SK1) PerCP-eFluor 710
- Mus IgG1 K Isotype Kontrol PE
- Mus IgG1 K isotypekontrol FITC
- eZKine Fix/Lyse-koncentrat (4X)
- eZKine Fix/Lyse Diluent
- Permeabiliseringsbuffer (10X)
- Stimulering af fuldblod i nærvær af Protein Transport Inhibitor Cocktail (kat. 00-4980, ikke inkluderet) efterfølges af lysering af røde blodlegemer og fiksering i et enkelt trin og efterfølgende permeabilisering.
- Prøver er derefter klar til at farves med CD8 Activation 1 cocktail og koncentrationsmatchede isotype kontrol cocktail.
Tekniske data
Tekniske data
| Reaktivitet | ADN |
| Registrerer | CD3, CD69, CD8, IFN gamma |
| Til brug med (applikation) | Intracellulær farvning efterfulgt af flowcytometrisk analyse |
| Mængde | 1 sæt |
| Indhold og opbevaring | 2 °C til 8 °C. Må ikke fryses. Lysfølsomt materiale. |