Få mere at vide
Ezetimibe Tetrahydropyran Impurity, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ezetimibe Tetrahydropyran Impurity |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C24H21F2NO3/c25-17-5-1-15(2-6-17)22-14-13-21(23(30-22)16-3-11-20(28)12-4-16)24(29)27-19-9-7-18(26)8-10-19/h1-12,21-23,28H,13-14H2,(H,27,29)/t21-,22+,23+/m1/s1 |
| Formel vægt | 409.1489 |
| Procent renhed | >95% |