Få mere at vide
Ezetimibe Phenoxy tert-Butyldiphenylsilyl Ether, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ezetimibe Phenoxy tert-Butyldiphenylsilyl Ether |
| CAS | 1042722-66-6 |
| Molekylær formel | C40H39F2NO3Si |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 2-Azetidinone, 4-[4-[[(1,1-dimethylethyl)diphenylsilyl]oxy]phenyl]-1-(4-fluorophenyl)-3-[(3S)-3-(4-fluorophenyl)-3-hydroxypropyl]-, (3R,4S)- (ACI), (3R,4S)-4-[4-[[(1,1-Dimethylethyl)diphenylsilyl]oxy]phenyl]-1-(4-fluorophenyl)-3-[(3S)-3-(4-fluorophenyl)-3-hydroxypropyl]-2-azetidinone (ACI) |
| InChI formel | InChI=1S/C40H39F2NO3Si/c1-40(2,3)47(34-10-6-4-7-11-34,35-12-8-5-9-13-35)46-33-24-16-29(17-25-33)38-36(26-27-37(44)28-14-18-30(41)19-15-28)39(45)43(38)32-22-20-31(42)21-23-32/h4-25,36-38,44H,26-27H2,1-3H3/t36-,37+,38-/m1/s1 |
| SMIL | CC(C)(C)[Si](Oc1ccc(cc1)[C@@H]2[C@@H](CC[C@H](O)c3ccc(F)cc3)C(=O)N2c4ccc(F)cc4)(c5ccccc5)c6ccccc6 |
| IUPAC navn | (3R,4S)-4-[4-[tert-butyl(diphenyl)silyl]oxyphenyl]-1-(4-fluorophenyl)-3-[(3S)-3-(4-fluorophenyl)-3-hydroxypropyl]azetidin-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 647.82 |
| Formel vægt | 647.2667 |