Få mere at vide
Ezetimibe, Mikromol™
Artikelnummer. 17952636
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
17952636 250 mg
1 options
Artikelnummer. 17952636 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0935.000250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Ezetimib
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ezetimibe
CAS 163222-33-1
Analyt- eller komponentnavne Ezetimibe
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C24 H21 F2 N O3
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 2-Azetidinone, 1-(4-fluorophenyl)-3-[(3S)-3-(4-fluorophenyl)-3-hydroxypropyl]-4-(4-hydroxyphenyl)-, (3R,4S)-, (-)-Sch 58235, 1-(4-Fluorophenyl)-3(R)-[3-(4-fluorophenyl)-3(S)-hydroxypropyl]-4(S)-(4-hydroxyphenyl)azetidin-2-one, Ezedoc, Ezentia, Ezetimibe, Ezetrol, Ezta, Sch 58235, Zetia
InChI formel InChI=1S/C24H21F2NO3/c25-17-5-1-15(2-6-17)22(29)14-13-21-23(16-3-11-20(28)12-4-16)27(24(21)30)19-9-7-18(26)8-10-19/h1-12,21-23,28-29H,13-14H2/t21-,22+,23-/m1/s1
SMIL O[C@@H](CC[C@@H]1[C@H](N(C1=O)c2ccc(F)cc2)c3ccc(O)cc3)c4ccc(F)cc4
IUPAC navn (3R,4S)-1-(4-fluorophenyl)-3-[(3S)-3-(4-fluorophenyl)-3-hydroxypropyl]-4-(4-hydroxyphenyl)azetidin-2-one
Molekylvægt (g/mol) 409.43
Mængde 250 mg
Formel vægt 409.1489 g/mol