Få mere at vide
Ezetimibe Ketone, Mikromol
Artikelnummer. 30457572
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30457572 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30457572 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0935.010025
Discover Mikromol- your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Ezetimibe Ketone, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ezetimibe Ketone
CAS 191330-56-0
Analyt- eller komponentnavne Ezetimibe Ketone
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C24 H19 F2 N O3
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 2-Azetidinone, 1-(4-fluorophenyl)-3-[3-(4-fluorophenyl)-3-oxopropyl]-4-(4-hydroxyphenyl)-, (3R,4S)-, 2-Azetidinone, 1-(4-fluorophenyl)-3-[3-(4-fluorophenyl)-3-oxopropyl]-4-(4-hydroxyphenyl)-, (3R-trans)-, (3R,4S)-1-(4-Fluorophenyl)-3-[3-(4-fluorophenyl)-3-oxopropyl]-4-(4-hydroxyphenyl)azetidin-2-one
InChI formel InChI=1S/C24H19F2NO3/c25-17-5-1-15(2-6-17)22(29)14-13-21-23(16-3-11-20(28)12-4-16)27(24(21)30)19-9-7-18(26)8-10-19/h1-12,21,23,28H,13-14H2/t21-,23-/m1/s1
Løsningstype Neat
SMIL Oc1ccc(cc1)[C@@H]2[C@@H](CCC(=O)c3ccc(F)cc3)C(=O)N2c4ccc(F)cc4
IUPAC navn (3R,4S)-1-(4-fluorophenyl)-3-[3-(4-fluorophenyl)-3-oxopropyl]-4-(4-hydroxyphenyl)azetidin-2-one
Molekylvægt (g/mol) 407.41
Mængde 25 mg
Formel vægt 407.1333 g/mol