Få mere at vide
Ezetimibe Ketone Benzyl Ether, Mikromol™
Beskrivelse
Ezetimibe Ketone Benzyl Ether
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ezetimibe Ketone Benzyl Ether |
| CAS | 190595-65-4 |
| Analyt- eller komponentnavne | Ezetimibe Ketone Benzyl Ether |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C31 H25 F2 N O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | (3R,4S)-4-[4-(Benzyloxy)phenyl]-1-(4-fluorophenyl)-3-[3-(4-fluorophenyl)-3-oxopropyl]azetidin-2-one, 2-Azetidinone, 1-(4-fluorophenyl)-3-[3-(4-fluorophenyl)-3-oxopropyl]-4-[4-(phenylmethoxy)phenyl]-, (3R,4S)-, -Azetidinone, 1-(4-fluorophenyl)-3-[3-(4-fluorophenyl)-3-oxopropyl]-4-[4-(phenylmethoxy)phenyl]-, (3R-trans)-, Ezetimibe Ketone Methyl Ether |
| InChI formel | InChI=1S/C31H25F2NO3/c32-24-10-6-22(7-11-24)29(35)19-18-28-30(34(31(28)36)26-14-12-25(33)13-15-26)23-8-16-27(17-9-23)37-20-21-4-2-1-3-5-21/h1-17,28,30H,18-20H2/t28-,30-/m1/s1 |
| SMIL | Fc1ccc(cc1)N2[C@@H]([C@@H](CCC(=O)c3ccc(F)cc3)C2=O)c4ccc(OCc5ccccc5)cc4 |
| IUPAC navn | (3R,4S)-1-(4-fluorophenyl)-3-[3-(4-fluorophenyl)-3-oxopropyl]-4-(4-phenylmethoxyphenyl)azetidin-2-one |
| Vis mere |