Få mere at vide
Ezetimibe-d4, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ezetimibe propyl-phenyl-d4 |
| CAS | 1093659-89-2 |
| Molekylær formel | C24 D4 H17 F2 N O3 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | (3R,4S)-1-(4-Fluorophenyl)-3-[(3S)-3-(4-fluorophenyl-d4)-3-hydroxypropyl]-4-(4-hydroxyphenyl)-2-azetidinone, Sch-58235-d4 |
| InChI formel | InChI=1S/C24H21F2NO3/c25-17-5-1-15(2-6-17)22(29)14-13-21-23(16-3-11-20(28)12-4-16)27(24(21)30)19-9-7-18(26)8-10-19/h1-12,21-23,28-29H,13-14H2/t21-,22+,23-/m1/s1/i1D,2D,5D,6D |
| SMIL | [2H]c1c([2H])c([C@@H](O)CC[C@@H]2[C@H](N(C2=O)c3ccc(F)cc3)c4ccc(O)cc4)c([2H])c([2H])c1F |
| IUPAC navn | (3R,4S)-1-(4-fluorophenyl)-4-(4-hydroxyphenyl)-3-[(3S)-3-hydroxy-3-(2,3,5,6-tetradeuterio-4-fluorfenyl)propyl]azetidin-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 413.45 |
| Formel vægt | 413.1741 |