Få mere at vide
Ezetimibe-d4 [N-(4-fluorophenyl-d4)], CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ezetimibe N-phenyl-d4 |
| CAS | 1093659-90-5 |
| Molekylær formel | C24 2H4 H17 F2 N O3 |
| Mængde | 0.01 g |
| Synonym | (3 R,4 S)-3-[(3 S)-3-(4-Fluorophenyl)-3-hydroxypropyl]-4-(4-hydroxyphenyl)-1-(2,3,5,6-tetradeuterio-4-fluorophenyl)azetidin-2-one, (3 R,4 S)-1-(4-Fluorophenyl)-3-[(3 S)-3-(4-fluorophenyl-2,3,5,6-d4)-3-hydroxypropyl]-4-(4-hydroxyphenyl)-2-azetidinone, Ezetimibe-d4, Ezetimibe-D4 (N-(4-fluorophenyl-D4)), Ezetimibe-d4 [N-(4-fluorophenyl-d4)] |
| InChI formel | InChI=1 S/C24H21F2NO3/c25-17-5-1-15(2-6-17)22(29)14-13-21-23(16-3-11-20(28)12-4-16)27(24(21)30)19-9-7-18(26)8-10-19/h1-12,21-23,28-29 H,13-14H2/t21-,22+,23-/m1/s1/i7D,8 D,9 D,10 D |
| SMIL | [2 H]c1c([2 H])c(N2[C@@H]([C@@H](CC[C@H](O)c3ccc(F)cc3)C2=O)c4ccc(O)cc4)c([2 H])c([2 H])c1F |
| IUPAC navn | (3 R,4 S)-3-[(3 S)-3-(4-fluorophenyl)-3-hydroxypropyl]-4-(4-hydroxyphenyl)-1-(2,3,5,6-tetradeuterio-4-fluorophenyl)azetidin-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 413.45 |
| Formel vægt | 413.1741 g/mol |
| Vis mere |