Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Ezetimibe
Artikelnummer. 17221226 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17221226 250 mg
17211226 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17221226 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 467692500
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 163222-33-1
Molekylær formel C24H21F2NO3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ezetimibe
Mængde 250 mg
Formel vægt 409.43
InChI nøgle OLNTVTPDXPETLC-XPWALMASSA-N
SMIL O[C@@H](CC[C@@H]1[C@H](N(C1=O)C1=CC=C(F)C=C1)C1=CC=C(O)C=C1)C1=CC=C(F)C=C1
IUPAC navn (3R,4S)-1-(4-fluorophenyl)-3-[(3S)-3-(4-fluorophenyl)-3-hydroxypropyl]-4-(4-hydroxyphenyl)azetidin-2-one
Molekylvægt (g/mol) 409.43