Få mere at vide
Invitrogen™ ezDNase™ Enzym
Artikelnummer. 15585209
Skift visning
Mængde:
50 reaktioner
Pakningsstørrelse:
50 reaktioner
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15585209 50 reaktioner 50 reaktioner
1 options
Artikelnummer. 15585209 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 11766051
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1956.00 DKK
    1799.65 DKK / 50 reaktioner
    Spare 156.35 DKK
    7% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
SuperScript™ IV VILO™ Master Mix er en reaktionsmastermix designet til hurtig, følsom og reproducerbar cDNA-syntese i RT-qPCR-applikationer.
SuperScript™ IV VILO™ (SSIV VILO ) Master Mix er en reaktionsmastermix designet til hurtig, følsom og reproducerbar cDNA-syntese i RT-qPCR-applikationer. Inddragelse af ezDNase , accelererer RT-qPCR-arbejdsgangen yderligere gennem et ekstremt forenklet genomisk DNA-fjernelsestrin. Denne mastermix fås også uden ezDNase , som kan købes separat.
Funktioner i SuperScript IV VILO Master Mix inkluderer:
  • Superhurtig RT-reaktion på kun 10 minutter og gDNA-fjernelse på 2 minutter
  • Superhøjt udbytte —lavere Ct-værdier med mere end 2 cyklusser forud for alle andre revers transkriptionsreagenser
  • Superbekvem et-rørs cDNA-reaktionsmastermix til to-trins RT-qPCR
  • Supereffektiv reaktion selv med lave skabelonmængder og prøver med suboptimal renhed
SSIV VILO master mix løfter den betroede VILO teknologi til næste niveau med det yderst processive og termostabile SuperScript™ IV omvendt Transcriptase og yderligere optimeret buffer. Disse komponenter muliggør effektiv cDNA-syntese ved højere temperaturer og på kortere tid. SSIV VILO mastermix giver overlegent cDNA-udbytte og følsomhed selv med suboptimal renhed eller knappe skabeloner. Det er dit nye værktøj til mere effektiv og reproducerbar RT-qPCR.
For endnu bedre ydeevne, nogle SuperScript IV VILO Master Mix produkter omfatter ezDNase (også tilgængelig som et separat køb) til genomisk DNA-fjernelse for yderligere at accelerere RT-qPCR-arbejdsgangen. Det ekstremt forenklede trin til fjernelse af genomisk DNA reducerer dramatisk tiden for hele revers transkriptionsprotokollen og reducerer mulig variation i genekspression på grund af RNA-tab eller -skade under konventionel DNase-behandling.
SSIV VILO mastermix giver dig mere cDNA på kortere tid med mindre pipettering, mindre variation, mindre reaktionsinhibering, mindre gDNA-interferens og med mindre prøve end alle de andre cDNA-syntesesæt eller masterblandinger til RT-qPCR.
Kilde
Oprenset fra E. coli, der udtrykker pol-genet af M-MLV, modificeret til at øge termostabilitet og halveringstid, processivitet, inhibitorresistens og for at reducere RNase H-aktivitet.
Ydeevne- og kvalitetstest
Analyseret for endodeoxyribonuclease, exodeoxyribonuclease og ribonuclease, samt udbytte og længde af cDNA-produkt.
Kun til forskningsbrug. Ikke til brug i diagnostiske procedurer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 10X
Til brug med (applikation) RT-qPCR
Indhold og opbevaring • ezDNase Enzym, 50μ L
• ezDNase Buffer (10X), 100μ L
• Nukleasefrit vand, 1,25 mL Opbevares
ved -5 til -30 °C.
Forsendelsestilstand På tøris
Enzym DNase
Kompatibel buffer Omvendt transkriptionsreagenser
Mængde 50 reaktioner
Produkttype Enzym
Produktlinje ezDNase
Prøvetype RNA
Form Væske