Få mere at vide
MedChemExpress Ezatiostat
Tekniske data
Tekniske data
| Renhed | 98.0% |
| CAS | 168682-53-9 |
| Indhold og opbevaring | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Til brug med (applikation) | Cancer-Kinase/protease |
| Molekylvægt (g/mol) | 529.65 g/mol |
| Produkttype | Peptides |
| Mængde | 100 mg |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |
| Opløselighed | DMSO : ≥ 100 mg/mL (188.80 mM) |
| Synonym | TER199(free base)∣ TLK199 |