Få mere at vide
Pacific Handy Cutter EZAR automatisk tilbagetrækkende letvægts sikkerhedsskærer
Artikelnummer. 17748977
Skift visning
Farve:
Blå
Artikelnummer. Farve
17748977 Blå
1 options
Artikelnummer. 17748977 Leverandør Pacific Handy Cutter Leverandørnr. EZAR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    997.00 DKK
    874.48 DKK / Pakke med 12
    Spare 122.52 DKK
    12% Slukket
Forventet forsendelse: 02-12-2026
EZAR er en sikkerhedskniv med fuldautomatisk bladtilbagetrækning. Derfor er det særligt sikkert: bladet trækkes helt automatisk tilbage i håndtagets krop, selvom du lader tommelfingeren sidde på skyderen.
  • Derudover er den udstyret med en klinge med en afrundet spids for at mindske risikoen for punktering.
  • EZAR har et stabilt plasthus og er derfor særdeles økonomisk og let.
  • Takket være den tresidede skyder kan den bruges fleksibelt til vandrette og lodrette snit. Og den kan selvfølgelig bruges af både højre- og venstrehåndede.
  • EZAR er meget nem at åbne for at rengøre den eller skifte klinge.
  • Klingen kan drejes, hvilket yderligere øger effektiviteten af EZAR.
  • Metaltapesplitteren på knivhovedet minimerer desuden brugen af dit blad.
  • Specielt velegnet til tykkere skærematerialer, bølgepap, omsnøring, klæbebånd, folie, tekstiler, filt, PVC, læder, gummi, snor mv.
Tekniske data
Bladmateriale Plast
Produkttype Automatisk tilbagetrækkende letvægts sikkerhedsskærer
Engangs Genanvendelig
Sterilitet Ikke steril
Farve Blå