Få mere at vide
MP Biomedicals™ EZ-Yeast™ Transformationssæt
Artikelnummer. 11323159 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
500μ L eller 3 til 4 mm koloni
Pakningsstørrelse:
200 forberedelser
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11323159 500μ L eller 3 til 4 mm koloni 200 forberedelser
1 options
Artikelnummer. 11323159 Leverandør MP Biomedicals™ Leverandørnr. 112100200
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    995.00 DKK
    869.79 DKK / Pakke med 200
    Spare 125.21 DKK
    12% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Designet til high-throughput transformation med effektiviteter op til 10 3 transformanter prμ g plasmid DNA. Perfekt til en hurtig analyse af potentielt positive to-hybridkolonier EZ-Yeast™ Transformationskit kræver ikke fuldt kompetente celler før transformation.
  • Sættet kræver ikke fuldt kompetente celler før transformation
  • Fjern blot en 3 –4 mm koloni eller 0,5 ml natten over kultur til et nyt rør, tilsæt vektor og bærer-DNA, inkuber i 30 minutter og plad på selektive medier.
  • Den er ideel til tilfælde, hvor et stort antal transformationer skal udføres, men kun få transformanter er nødvendige
Tekniske data
Cellelinje S. cerevisiae, S. pombe, S. albicans, mange stammer
Indhold og opbevaring Opbevar EZ-Transformation Solution ved stuetemperatur (15 til 30 °C). Opbevar bærer-DNA ved 4 °C.
Prøvetype Gærkultur
Til brug med (applikation) Transformationer med høj kapacitet
Antal reaktioner 200 forberedelser
Mængde 500μ L eller 3 til 4 mm koloni
Synonym Gær 2-hybrid reportersæt