Få mere at vide
Brady™ EZ Panel Loc Lock Rail
Artikelnummer. 15673487 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Mængde:
2 pakker
Dimensioner (L x B x H):
4 x 0,8 x 0,7 x in.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Artikelnummer. Mængde Dimensioner (L x B x H) Pakningsstørrelse
15673487 2 pakker 4 x 0,8 x 0,7 x in. Pakke med 2
1 options
Artikelnummer. 15673487 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 051264
På lager
Luk paneldøre, selv når der er låse på plads. De Brady™ EZ Panel Loc Systems unikke skinnesystem rummer flere låse, hvilket eliminerer behovet for hasper under gruppe lockouts.
  • Unikt låseskinnesystem gør det muligt at lukke paneldøren, selv når der er låse på plads
  • Har plads til flere låse, hvilket eliminerer behovet for hasper under gruppe lockouts
  • Låseskinnedesign holder også vægten væk fra afbryderne, hvilket beskytter sarte elektriske komponenter mod beskadigelse
  • Låseskinner er lavet af holdbare isoplastpolymerer med akrylklæbende bagside
  • Ingen lænke låse med EX Panel Loc-nøgler sælges separat og er især nyttige, når du ønsker, at lockout-enheder skal opbevares ved behov
  • En afstandspakning er også tilgængelig til lavprofilpaneler
Tekniske data
Produkttype Låseskinne
Alternativt varenummer BREAKER BLOCKER HØJET LÅSESKINNE 2 PAK
Farve Gul
Materiale Glasfiberforstærket Nylon
Dimensioner (L x B x H) 4 x 0,8 x 0,7 x in.
Længde (engelsk) 4 tommer
Mængde 2 pakker