Få mere at vide
(EZ)-N-[2-[[[2-[(Dimethylamino)methyl]thiazol-4-yl]methyl]sulphinyl]ethyl]-N'-methyl-2-nitroethene-1,1-diamine, Mikromol™
Artikelnummer. 30052238
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30052238 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30052238 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0220.02
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
(EZ)-N-[2-[[[2-[(Dimethylamino)methyl]thiazol-4-yl]methyl]sulphinyl]ethyl]-N'-methyl-2-nitroethen-1,1-diamin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale (EZ)-N-[2-[[[2-[(Dimethylamino)methyl]thiazol-4-yl]methyl]sulphinyl]ethyl]-N'-methyl-2-nitroethene-1,1-diamine
CAS 102273-13-2
Analyt- eller komponentnavne (EZ)-N-[2-[[[2-[(Dimethylamino)methyl]thiazol-4-yl]methyl]sulphinyl]ethyl]-N'-methyl-2-nitroethene-1,1-diamine
Forsendelsestilstand Ispose (-20 °C)
Molekylær formel C12 H21 N5 O3 S2
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym (EZ)-N-[2-[[[2-[(Dimethylamino)methyl]thiazol-4-yl]methyl]sulphinyl]ethyl]-N'-methyl-2-nitroethene-1,1-diamine, Nizatidine Imp. C (EP), Nizatidine Impurity C
InChI formel InChI=1S/C12H21N5O3S2/c1-13-11(6-17(18)19)14-4-5-22(20)9-10-8-21-12(15-10)7-16(2)3/h6,8,13-14H,4-5,7,9H2,1-3H3
SMIL CNC(=C[N+](=O)[O-])NCCS(=O)Cc1csc(CN(C)C)n1
IUPAC navn 1-N'-[2-[[2-[(dimethylamino)methyl]-1,3-thiazol-4-yl]methylsulfinyl]ethyl]-1-N-methyl-2-nitroethen-1,1-diamin
Molekylvægt (g/mol) 347.46
Mængde 50 mg
Formel vægt 347,1086 g/mol