missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(EZ)-Methacrifos 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer

Artikelnummer. 30312044
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30312044 1 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30312044 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA14970100AL100

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (EZ)-Methacrifos
CAS 30864-28-9
Analyt- eller komponentnavne (EZ)-Methacrifos
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C7 H13 O5 P S
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Acrylic acid, 3-hydroxy-2-methyl-, methyl ester, O-ester with O,O-dimethyl phosphorothioate (8CI), Damfin, Metacriphos, Methacrifos, Methacriphos, Methyl 3-[(dimethoxyphosphinothioyl)oxy]-2-methyl-2-propenoate, O-[2-(Methoxycarbonyl)propenyl] O,O-dimethyl phosphorothioate, 2-Propenoic acid, 3-[(dimethoxyphosphinothioyl)oxy]-2-methyl-, methyl ester, (EZ)-Methacrifos
InChI formel InChI=1S/C7H13O5PS/c1-6(7(8)9-2)5-12-13(14,10-3)11-4/h5H,1-4H3
SMIL COC(=O)C(=COP(=S)(OC)OC)C
IUPAC navn methyl 3-dimethoxyphosphinothioyloxy-2-methylprop-2-enoate
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 240.2139
Mængde 1 ml
Formel vægt 240.0221 g/mol
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.