Få mere at vide
Thermo Scientific™ EZ-Link™ TFPA-PEG3-Biotin
Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
25 mg
Pakningsstørrelse:
25mg
Beschreibung
Thermo Scientific™ EZ-Link TFPA-PEG 3 -Biotin er et effektivt, fotoaktiverbart reagens baseret på tetrafluorphenylazid til biotinylering, og som inkluderer en 3-enheds polyethylenglycol (PEG) spacerarm.
Højdepunkter:
- Ideelt fotoreaktivt biotinmærkningsmiddel, der indeholder den effektive tetraflurophenylazid (TFPA) del
- Fluoreret arylazid indsætter i aktive kulstof-hydrogenbindinger (CH) eller umættede kulstofkæder med større effektivitet end ikke-fluorerede arylazider
- Hydrofil polyethylenglycol (PEG) spacer bidrager til forbedret opløselighed af det mærkede protein
- Fleksibel, ikke-immunogen PEG-spacer giver en reduceret tendens af det mærkede protein eller peptid til at aggregere i opløsning
- Fotoaktivering opnås med en UV-lampe, der bestråler i området 300-370nm (320nm optimalt)
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttype | TFPA-PEG3-Biotin |
| Mængde | 25 mg |
| Indhold og opbevaring | Opbevares tørret ved 4 °C. Sendes ved omgivelsestemperatur. |
| Produktlinje | EZ-Link™ |
| Cellepermeabilitet | Celle-permeant |
| Kemisk reaktivitet | Lysaktiveret |
| Reaktiv del | Aryl azid |
| Opløselighed | DMF (dimethylformamid), DMSO (dimethylsulfoxid) |
| Etiket eller farvestof | Biotin |
| Afstandsstykke | Ekstra lang, pegyleret |
| Mehr anzeigen |
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur