Få mere at vide
Thermo Scientific™ EZ-Link™ TFP Ester-PEG4-DBCO
Artikelnummer. 17621586 Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
25 mg
10 x 1 mg
Artikelnummer. 17621586
Brand: Thermo Scientific™ C20043
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
En aminreaktiv heterobifunktionel tværbinder, som indeholder en dibenzylcyclooctyne (DBCO) gruppe til kobberfri klikkemi. Tværbinderen kan anvendes til at mærke en række aminholdige molekyler, såsom proteiner, biomolekyler eller små molekyler.
  • En aminreaktiv heterobifunktionel tværbinder, som indeholder en dibenzylcyclooctyne (DBCO) gruppe til kobberfri klikkemiapplikationer
  • Tværbinderen kan bruges til at mærke en række aminholdige molekyler såsom proteiner, biomolekyler eller små molekyler
  • Når først et protein eller (bio)molekyle er DBCO-mærket, kan det gennemgå en kobberfri azid-alkyn-cycloadditionsreaktion for at danne en stabil triazolbinding med en azidmærket koblingspartner
  • Kan bruges til at skabe forskellige konjugater med den biortogonale kobling mellem en alkyn og azid (leveres separat)
  • Koblings- eller tværbindingsproceduren udføres typisk i to trin
    • Først mærkes et protein- eller aminholdigt molekyle med en DBCO-gruppe, og overskydende tværbinder fjernes
    • For det andet indføres en azidholdig del (fremstillet uafhængigt) i det samme system som DBCO-delen
    • Mærkning sker under biologiske forhold uden introduktion af yderligere reagenser såsom en kobberkatalysator
  • Ragens opløses let i vandblandbare opløsningsmidler til fortynding i vandige reaktionsblandinger
  • TFP-estere er mere hydrolytisk stabile end NHS-estere
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk reaktivitet Amin-azid
Spaltbar Nej
Oversigt TFP Ester-PEG4-DBCO
Molekylvægt (g/mol) 714.7
PEGyleret Ja
Afstandsarmslængde 17,9 Å
Indhold og opbevaring Efter modtagelse opbevares tørret ved -20 °C.
Cellepermeabilitet Ikke bestemt
Forsendelsestilstand Våd is
Produktlinje EZ-Link No-Weigh
Mærkningsmetode Kemisk mærkning
Tværbinder type Heterobifunktionel
Reaktiv del TFP Ester, DBCO
Afstandsstykke Medium (10 til 30 Å)
Form Pulver
Mængde 10 x 1 mg
Opløselighed DMF, DMSO
Format Standard, engangsbrug
Vandopløselig Nej
Produkttype Tværbinder