Få mere at vide
Thermo Scientific™ EZ-Link™ TFP Ester-PEG4-DBCO
Artikelnummer. 17514346 Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
25 mg
10 x 1 mg
Artikelnummer. 17514346
Brand: Thermo Scientific™ C20039
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
En aminreaktiv heterobifunktionel tværbinder, som indeholder en dibenzylcyclooctyne (DBCO) gruppe til kobberfri klikkemi. Tværbinderen kan anvendes til at mærke en række aminholdige molekyler, såsom proteiner, biomolekyler eller små molekyler.
  • En aminreaktiv heterobifunktionel tværbinder, som indeholder en dibenzylcyclooctyne (DBCO) gruppe til kobberfri klikkemiapplikationer
  • Tværbinderen kan bruges til at mærke en række aminholdige molekyler såsom proteiner, biomolekyler eller små molekyler
  • Når først et protein eller (bio)molekyle er DBCO-mærket, kan det gennemgå en kobberfri azid-alkyn-cycloadditionsreaktion for at danne en stabil triazolbinding med en azidmærket koblingspartner
  • Kan bruges til at skabe forskellige konjugater med den biortogonale kobling mellem en alkyn og azid (leveres separat)
  • Koblings- eller tværbindingsproceduren udføres typisk i to trin
    • Først mærkes et protein- eller aminholdigt molekyle med en DBCO-gruppe, og overskydende tværbinder fjernes
    • For det andet indføres en azidholdig del (fremstillet uafhængigt) i det samme system som DBCO-delen
    • Mærkning sker under biologiske forhold uden introduktion af yderligere reagenser såsom en kobberkatalysator
  • Ragens opløses let i vandblandbare opløsningsmidler til fortynding i vandige reaktionsblandinger
  • TFP-estere er mere hydrolytisk stabile end NHS-estere
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk reaktivitet Amin-azid
Spaltbar Nej
Oversigt TFP Ester-PEG4-DBCO
Molekylvægt (g/mol) 714.7
PEGyleret Ja
Afstandsarmslængde 17,9 Å
Indhold og opbevaring Efter modtagelse opbevares tørret ved -20 °C.
Cellepermeabilitet Ikke bestemt
Forsendelsestilstand Våd is
Produktlinje EZ-Link No-Weigh
Mærkningsmetode Kemisk mærkning
Tværbinder type Heterobifunktionel
Reaktiv del TFP Ester, DBCO
Afstandsstykke Medium (10 til 30 Å)
Form Fast stof
Mængde 25 mg
Opløselighed DMF, DMSO
Format Standard, engangsbrug
Vandopløselig Nej
Produkttype Tværbinder