Få mere at vide
Thermo Scientific™ EZ-Link™ Sulfo-NHS-SS-Biotin, intet vejeformat
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Thermo Scientific™ EZ-Link Sulfo-NHS-SS-Biotin muliggør enkel og effektiv biotinmærkning af antistoffer, proteiner og andre primære aminholdige biomolekyler i opløsning.
- Proteinmærkning - biotinylatantistoffer for at lette immobilisering, oprensning eller påvisning
- Celleoverflademærkning - biotinylerer kun overfladeproteiner af hele celler, fordi det negativt ladede reagens ikke gennemtrænger cellemembraner
- Amin-reaktiv - reagerer med primære aminer (-NH2), såsom lysin-sidekæder eller amino-termini af polypeptider
- Spaltbar - disulfidbinding i spacer-armen gør det muligt at fjerne biotinmærket ved hjælp af reduktionsmidler såsom DTT; kun en lille sulfhydrylgruppe forbliver bundet til molekylet
- Opløselig - ladet sulfo-NHS gruppe øger reagens vandopløselighed sammenlignet med almindelige NHS-ester forbindelser
- Mellem længde - afstandsarm (samlet længde tilføjet til målet) er 24,3 ångstrøm; den består af den native biotinvalerianesyregruppe forlænget med en 7-atom kæde
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Sulfo-NHS-SS-Biotin |
| Mængde | 10 x 1 mg |
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved -20 °C. |
| Mærkningsmetode | Kemisk mærkning |
| Forsendelsestilstand | Våd is |
| Produktlinje | EZ-Link |
| Cellepermeabilitet | Celle-impermeant |
| Kemisk reaktivitet | Amin |
| Reaktiv del | Sulfo-NHS-ester |
| Opløselighed | DMF (dimethylformamid), DMSO (dimethylsulfoxid), Vand |
| Vis mere |