Få mere at vide
Thermo Scientific™ EZ-Link™ Sulfo-NHS-SS-Biotin, intet vejeformat
Artikelnummer. 11811205 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
8 x 1 mg
100 mg
10 x 1 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
10mg
Pakke med 8
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11811205 100 mg 100mg
10361554 8 x 1 mg Pakke med 8
15925521 10 x 1 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11811205 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 21331
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Thermo Scientific™ EZ-Link™ Sulfo-NHS-SS-Biotin No-Weigh™ Format er et vandopløseligt, NHS-ester biotinyleringsreagens, hvis spacerarm inkluderer en spaltelig disulfidbinding til reversibel mærkning af proteiner og celleoverflade primære aminer.
Thermo Scientific™ EZ-Link Sulfo-NHS-SS-Biotin muliggør enkel og effektiv biotinmærkning af antistoffer, proteiner og andre primære aminholdige biomolekyler i opløsning.
Højdepunkter:
  • Spaltelig analog af Sulfo-NHS-LC-Biotin
  • Kan fjerne biotinmærke ved at spalte spacer-disulfidbinding med reduktionsmidler, såsom DTT
  • Ideel til affinitetsoprensningseksperimenter, der kræver effektiv eluering fra immobiliserede avidinunderstøtninger (spaltning af disulfidbinding frigiver proteiner)
  • Lang afstandsarm reducerer sterisk hindring for bindingsinteraktioner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt EZ-Link Sulfo-NHS-SS-Biotin
Produkttype Sulfo-NHS-SS-Biotin
Mængde 100 mg
Indhold og opbevaring Opbevares ved 4 °C.
Produktlinje EZ-Link
Cellepermeabilitet Celle-impermeant
Kemisk reaktivitet Amin
Reaktiv del Aktiv Ester, Succinimidyl Ester, Sulfo-NHS Ester
Opløselighed DMF (dimethylformamid), DMSO (dimethylsulfoxid), Vand
Etiket eller farvestof Biotin
Afstandsstykke Mellemlængde, kløvbar
Etikettype Biotin& Analoger