Beskrivelse
Thermo Scientific™ EZ-Link Sulfo-NHS-SS-Biotin muliggør enkel og effektiv biotinmærkning af antistoffer, proteiner og andre primære aminholdige biomolekyler i opløsning.
Højdepunkter:
- Spaltelig analog af Sulfo-NHS-LC-Biotin
- Kan fjerne biotinmærke ved at spalte spacer-disulfidbinding med reduktionsmidler, såsom DTT
- Ideel til affinitetsoprensningseksperimenter, der kræver effektiv eluering fra immobiliserede avidinunderstøtninger (spaltning af disulfidbinding frigiver proteiner)
- Lang afstandsarm reducerer sterisk hindring for bindingsinteraktioner
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | EZ-Link Sulfo-NHS-SS-Biotinyleringskit |
| Produkttype | Sulfo-NHS-SS biotinyleringssæt |
| Mængde | 10 reaktioner |
| Indhold og opbevaring | Tilstrækkeligt til: 10 mærkningsreaktioner, hver med 1 til 10 mg antistof • EZ-Link Sulfo-NHS-SS-Biotin, 25 mg • PBS-pakke (gør 500 ml), 1 pakke • Zeba Spin afsaltningssøjler (7K MWCO), 5 mL, 10 kolonner • HABA-opløsning, 1 ml • Avidin, 10 mg Opbevar avidin ved -20 °C. Opbevar biotinreagens tørret ved 4 °C. Opbevar de resterende kitkomponenter ved 4 °C. |
| Mærkningsskala | 1 til 10 mg |
| Produktlinje | EZ-Link |
| Opløselighed | Vand |
| Etiket eller farvestof | Biotin |
| Mærkningsmål | Antistoffer, Proteiner |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- EZ-Link Sulfo NHS-SS Biotinylation Kit
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- MIXTURE LIST-Contain: disodium hydrogenorthophosphate sodium chloride