Få mere at vide
Thermo Scientific™ EZ-Link™ Sulfo NHS-LC-LC-Biotin, No-Weigh™ Format
Artikelnummer. 10740625 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
50 mg
10 x 1 mg
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10740625 50 mg -
15787679 10 x 1 mg Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10740625 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 21338
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Thermo Scientific EZ-Link Sulfo-NHS-LC-LC-Biotin enables simple and efficient biotin labeling of antibodies, proteins, and any other primary amine–containing macromolecules.
Thermo Scientific™ EZ-Link Sulfo-NHS-LC-LC-Biotin er et langkædet biotinyleringsreagens til mærkning af antistoffer, proteiner og andre molekyler, der har primære aminer.
Yderligere information og online bestilling
Thermo Scientific EZ-Link Sulfo-NHS-LC-LC-Biotin muliggør enkel og effektiv biotinmærkning af antistoffer, proteiner og enhver anden primær aminholdig –makromolekyler. Specifik mærkning af celleoverfladeproteiner er en anden almindelig anvendelse for disse unikke vandopløselige og membranimpermeable reagenser.
Thermo Scientific No-Weigh produkter er specialreagenser, der leveres i et præ-aliquoteret format. Den forvejede emballage forhindrer tab af reagensreaktivitet og kontaminering over tid ved at eliminere den gentagne åbning og lukning af hætteglasset. Formatet muliggør brug af et frisk hætteglas med reagens hver gang, hvilket eliminerer besværet med at veje små mængder reagenser og reducerer bekymringer over reagensstabilitet.
Funktioner af EZ-Link Sulfo-NHS-LC-LC-Biotin:
  • Proteinmærkning af —biotinylatantistoffer for at lette immobilisering, oprensning eller påvisning ved hjælp af streptavidinharpikser eller prober
  • Celleoverflademærkning biotinylerer —kun overfladeproteiner af hele celler, fordi det negativt ladede reagens ikke gennemtrænger cellemembraner
  • Amin-reaktivt —reagerer med primære aminer (-NH2), såsom sidekæden af lysiner (K) eller amino-termini af polypeptider
  • Opløselig —ladet sulfo-NHS-gruppe øger reagensvandopløseligheden sammenlignet med almindelige NHS-esterforbindelser
  • Irreversible —former permanente amidbindinger; afstandsarm kan ikke kløves
  • Dobbelt lang— afstandsarm (samlet længde tilføjet til målet) er 30,5 ångstrøm; denne forlængede arm hjælper med at minimere sterisk hindring for biotinbinding
Sulfo-NHS-LC-LC-Biotin er den længste af tre meget ens EZ-Link Reagenser, der er vandopløselige, ikke-spaltelige og muliggør enkel og effektiv biotinylering af antistoffer, proteiner og andre primære aminholdige makromolekyler i opløsning. Specifik mærkning af celleoverfladeproteiner er en anden almindelig anvendelse for disse unikke vandopløselige og membranimpermeable reagenser. De tre Sulfo-NHS-esterreagenser adskiller sig kun i deres afstandsarmlængder og giver mulighed for at optimere mærknings- og detektionsforsøg, hvor sterisk hindring af biotinbinding er en vigtig faktor.
Vi fremstiller biotinreagenser for at sikre den højest mulige samlede produktintegritet, konsistens og ydeevne til de tilsigtede forskningsapplikationer.
N -Hydroxysulfosuccinimid (NHS) estere af biotin er den mest populære type biotinyleringsreagens. NHS-aktiverede biotiner reagerer effektivt med primære aminogrupper (-NH2) i alkaliske buffere for at danne stabile amidbindinger. Proteiner (f.eks. antistoffer) har typisk flere primære aminer, der er tilgængelige som mål for mærkning, herunder sidekæden af lysin (K) rester og N-terminalen af hvert polypeptid.
Varianter af biotin NHS-esterreagenser er forskellige i længde, opløselighed, cellepermeabilitet og spaltbarhed. Ikke-sulfonerede NHS-biotiner er cellegennemtrængelige, men skal opløses i organisk opløsningsmiddel såsom DMSO eller DMF. Sulfo-NHS biotiner (og dem med pegylerede spacere) er direkte vandopløselige, men ikke membranpermeable. Varianter indeholdende disulfidbindinger kan spaltes ved hjælp af reduktionsmidler, hvilket gør det muligt for biotingruppen at blive adskilt fra det mærkede protein.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Sulfo-NHS-LC-LC-Biotin
Mængde 50 mg
Indhold og opbevaring Opbevares tørret ved -20 °C. Sendes ved omgivelsestemperatur.
Produktlinje EZ-Link
Cellepermeabilitet Celle-impermeant
Kemisk reaktivitet Amin
Reaktiv del Aktiv Ester, Succinimidyl Ester, Sulfo-NHS Ester
Opløselighed DMF (dimethylformamid), DMSO (dimethylsulfoxid), Vand
Etiket eller farvestof Biotin
Afstandsstykke Lang
Etikettype Biotin& Analoger