Få mere at vide
Thermo Scientific™ EZ-Link™ Micro Sulfo-NHS-LC-Biotinyleringskit
Artikelnummer. 10045833 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
8 reaktioner
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10045833 8 reaktioner 1 sæt
1 options
Artikelnummer. 10045833 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 21935
 Begrænset vare
På lager
Biotinylatproteinaminer (f.eks. lysiner) med denne meget populære mellemlængde (22,4A), vandopløselige, NHS-ester biotinyleringsreagens til antistof- eller celleoverflademærkning.
Thermo Scientific™ EZ-Link Sulfo-NHS-LC-Biotin er et vandopløseligt biotinyleringsreagens af mellemlængde til mærkning af antistoffer, proteiner og andre molekyler, der har primære aminer.
Højdepunkter:
  • Vandopløselig analog af NHS-LC-Biotin
  • Reagerer med primære aminer ved pH 7-9 i ikke-aminholdige buffere såsom borat-, carbonat- eller fosfatbuffere
  • Negativ ladning af -SO3 - gruppen holder biotinylering lokaliseret på celleoverfladen
  • Skaber et amidbinding
US patenter 5.892.628 og 5.872.261.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt EZ-Link Micro Sulfo-NHS-LC-Biotinyleringskit
Produkttype Micro Sulfo-NHS-LC-Biotinyleringskit
Mængde 8 reaktioner
Indhold og opbevaring Tilstrækkeligt til: 8 mærkningsreaktioner, hver med 0,05 –0,2 mg antistof
• EZ-Link Sulfo-NHS-LC-Biotin, 8 x 1 mg
• PBS-pakke (gør 500 ml), 1 pakke
• Zeba Spin afsaltning kolonner (7K MWCO), 2 mL, 10 kolonner
Opbevar biotin reagens ved -20 °C. Opbevar de resterende kitkomponenter ved 4 °C.
Mærkningsskala 100μ g
Produktlinje EZ-Link
Opløselighed Vand
Etiket eller farvestof Biotin
Mærkningsmål Antistoffer, Proteiner