Få mere at vide
Thermo Scientific™ EZ-Link™ Sulfo-NHS-LC-Biotin
Artikelnummer. p-9622001 Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
100 mg
10 x 1 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
Pakke med 10
Artikelnummer. 15906125
Brand: Thermo Scientific™ A39257
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Thermo Scientific™ EZ-Link™ Sulfo-NHS-LC-Biotin er et vandopløseligt biotinyleringsreagens af mellemlængde til mærkning af antistoffer, proteiner og andre molekyler, der har primære aminer.
Thermo Scientific™ EZ-Link Sulfo-NHS-LC-Biotin er et vandopløseligt biotinyleringsreagens af mellemlængde til mærkning af antistoffer, proteiner og andre molekyler, der har primære aminer.
  • Proteinmærkning - biotinylatantistoffer for at lette immobilisering, oprensning eller påvisning ved hjælp af streptavidinharpikser eller prober
  • Celleoverflademærkning - biotinylerer kun overfladeproteiner af hele celler, fordi det negativt ladede reagens ikke gennemtrænger cellemembraner
  • Amin-reaktiv - reagerer med primære aminer (-NH2), såsom lysin-sidekæder eller amino-termini af polypeptider
  • Opløselig - ladet sulfo-NHS gruppe øger reagens vandopløselighed sammenlignet med almindelige NHS-ester forbindelser
  • Irreversibel - danner permanente amidbindinger; afstandsarm kan ikke kløves
  • Mellem længde - afstandsarm (samlet længde tilføjet til målet) er 22,4 ångstrøm; giver fremragende balance mellem tilstrækkelig længde (minimal sterisk hindring for biotinbinding) og beskeden masse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Sulfo-NHS-LC-Biotin
Mængde 10 x 1 mg
Indhold og opbevaring Opbevares tørret ved -20 °C.
Mærkningsmetode Kemisk mærkning
Forsendelsestilstand Kvalificeret til Ambient eller Wet Ice
Produktlinje EZ-Link
Cellepermeabilitet Celle-impermeant
Kemisk reaktivitet Amin
Reaktiv del NHS Ester
Opløselighed DMF (dimethylformamid), DMSO (dimethylsulfoxid), Vand
Etiket eller farvestof Biotin
Afstandsstykke Mellemlang