Få mere at vide
Thermo Scientific™ EZ-Link™ Sulfo-NHS-LC-Biotin
Artikelnummer. 10538723 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
100 mg
10 x 1 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
Pakke med 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10538723 100 mg 100mg
15906125 10 x 1 mg Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10538723 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 21335
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Thermo Scientific™ EZ-Link™ Sulfo-NHS-LC-Biotin er et vandopløseligt biotinyleringsreagens af mellemlængde til mærkning af antistoffer, proteiner og andre molekyler, der har primære aminer.
Thermo Scientific™ EZ-Link Sulfo-NHS-LC-Biotin er et vandopløseligt biotinyleringsreagens af mellemlængde til mærkning af antistoffer, proteiner og andre molekyler, der har primære aminer.
  • Proteinmærkning - biotinylatantistoffer for at lette immobilisering, oprensning eller påvisning ved hjælp af streptavidinharpikser eller prober
  • Celleoverflademærkning - biotinylerer kun overfladeproteiner af hele celler, fordi det negativt ladede reagens ikke gennemtrænger cellemembraner
  • Amin-reaktiv - reagerer med primære aminer (-NH2), såsom lysin-sidekæder eller amino-termini af polypeptider
  • Opløselig - ladet sulfo-NHS gruppe øger reagens vandopløselighed sammenlignet med almindelige NHS-ester forbindelser
  • Irreversibel - danner permanente amidbindinger; afstandsarm kan ikke kløves
  • Mellem længde - afstandsarm (samlet længde tilføjet til målet) er 22,4 ångstrøm; giver fremragende balance mellem tilstrækkelig længde (minimal sterisk hindring for biotinbinding) og beskeden masse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt EZ-Link Sulfo-NHS-LC-Biotin
Produkttype Sulfo-NHS-LC-Biotin
Mængde 100 mg
Indhold og opbevaring Opbevares tørret ved -20 °C. Sendes ved omgivelsestemperatur.
Produktlinje EZ-Link
Cellepermeabilitet Celle-impermeant
Kemisk reaktivitet Amin
Reaktiv del Aktiv Ester, Succinimidyl Ester, Sulfo-NHS Ester
Opløselighed DMF (dimethylformamid), DMSO (dimethylsulfoxid), Vand
Etiket eller farvestof Biotin
Afstandsstykke Mellemlang
Etikettype Biotin& Analoger