Få mere at vide
Thermo Scientific™ EZ-Link™ Micro Sulfo-NHS-Biotinyleringskit
Artikelnummer. 10687714 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
8 reaktioner
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10687714 8 reaktioner 1 sæt
1 options
Artikelnummer. 10687714 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 21925
 Begrænset vare
På lager
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Biotinylatproteinaminer (f.eks. lysiner) med vores korteste (13,5A), vandopløselige, NHS-ester biotinyleringsreagens til antistof- eller celleoverflademærkning.
Mærk antistoffer, proteiner og andre molekyler, der har primære aminer med Thermo Scientific™ EZ-Link Sulfo-NHS-Biotin, et kortkædet, vandopløseligt biotinyleringsreagens.
Højdepunkter:
  • Kortere afstandsarm end Sulfo-NHS-LC-Biotin
  • Reagerer med primære aminer ved pH 7-9 i ikke-aminholdige buffere såsom borat-, carbonat- eller fosfatbuffere
  • Negativ ladning af -SO 3 holder biotinylering lokaliseret på celleoverfladen, så reagenset ikke passerer gennem cellemembranen
  • Vandopløselighed eliminerer behovet for skadelige organiske opløsningsmidler
US patenter 5.892.628 og 5.872.261.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Oversigt EZ-Link Micro Sulfo-NHS-Biotinyleringskit
Produkttype Micro Sulfo-NHS-Biotinyleringskit
Mængde 8 reaktioner
Indhold og opbevaring Tilstrækkeligt til: 8 mærkningsreaktioner, hver med 0,05 –0,2 mg antistof
• EZ-Link Sulfo-NHS-Biotin, 8 x 1 mg
• PBS-pakke (gør 500 ml), 1 pakke
• Zeba Spin afsaltning kolonner (7K MWCO), 2 mL, 10 kolonner
Opbevar biotin reagens ved -20 °C. Opbevar de resterende kitkomponenter ved 4 °C.
Mærkningsskala 100μ g
Produktlinje EZ-Link
Opløselighed Vand
Etiket eller farvestof Biotin
Afstandsstykke Pegyleret
Mærkningsmål Antistoffer, Proteiner
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.