Få mere at vide
Thermo Scientific™ EZ-Link™ Sulfo-NHS-Biotinyleringskit
Artikelnummer. 10321634 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
10 reaktioner
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10321634 10 reaktioner 1 sæt
1 options
Artikelnummer. 10321634 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 21425
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Biotinylatproteinaminer (f.eks. lysiner) med vores korteste (13,5A), vandopløselige, NHS-ester biotinyleringsreagens til antistof- eller celleoverflademærkning.
Mærk antistoffer, proteiner og andre molekyler, der har primære aminer med Thermo Scientific™ EZ-Link Sulfo-NHS-Biotin, et kortkædet, vandopløseligt biotinyleringsreagens.
Højdepunkter:
  • Kortere afstandsarm end Sulfo-NHS-LC-Biotin
  • Reagerer med primære aminer ved pH 7-9 i ikke-aminholdige buffere såsom borat-, carbonat- eller fosfatbuffere
  • Negativ ladning af -SO 3 holder biotinylering lokaliseret på celleoverfladen, så reagenset ikke passerer gennem cellemembranen
  • Vandopløselighed eliminerer behovet for skadelige organiske opløsningsmidler
US patenter 5.892.628 og 5.872.261.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt EZ-Link Sulfo-NHS-Biotinyleringskit
Produkttype Sulfo-NHS-Biotinyleringskit
Mængde 10 reaktioner
Indhold og opbevaring Tilstrækkeligt til: 10 mærkningsreaktioner, hver med 1 til 10 mg antistof
• EZ-Link Sulfo-NHS-Biotin, 25 mg
• PBS-pakke (gør 500 ml), 1 pakke
• Zeba Spin afsaltningssøjler (7K MWCO), 5 mL, 10 kolonner
• HABA-opløsning, 1 ml
• Avidin, 10 mg
Opbevar avidin og hætteglas med biotinreagens (med tørremiddel) ved -20 °C. Opbevar de resterende kitkomponenter ved 4 °C.
Mærkningsskala 1 til 10 mg
Produktlinje EZ-Link
Opløselighed Vand
Etiket eller farvestof Biotin
Mærkningsmål Antistoffer, Proteiner
compliance-icons
Produktidentifikator
  • EZ-Link Sulfo-NHS-Biotinylation Kit
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P271-Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P311-Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P330-Skyl munden.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
  • P362+P364-Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Sulfo-NHS-Biotin, Sodium chloride, Sodium phosphate dibasic