Få mere at vide
Thermo Scientific™ EZ-Link™ Sulfo-NHS-Biotin
Artikelnummer. p-9622000 Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
50 mg
10 x 1 mg
Pakningsstørrelse:
50mg
Pakke med 10
Artikelnummer. 17872556
Brand: Thermo Scientific™ A39256
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Thermo Scientific™ EZ-Link™ Sulfo-NHS-Biotin er et kortkædet, vandopløseligt biotinyleringsreagens til mærkning af antistoffer, proteiner og andre molekyler, der har primære aminer.
Mærk antistoffer, proteiner og andre molekyler, der har primære aminer med Thermo Scientific™ EZ-Link Sulfo-NHS-Biotin, et kortkædet, vandopløseligt biotinyleringsreagens.
  • Proteinmærkning - biotinylatantistoffer for at lette immobilisering, oprensning eller påvisning ved hjælp af streptavidinharpikser eller prober
  • Celleoverflademærkning - biotinylerer kun overfladeproteiner af hele celler, fordi det negativt ladede reagens ikke gennemtrænger cellemembraner
  • Amin-reaktiv - reagerer med primære aminer (-NH2), såsom lysin-sidekæder eller amino-termini af polypeptider
  • Opløselig - ladet sulfo-NHS gruppe øger reagens vandopløselighed sammenlignet med almindelige NHS-ester forbindelser
  • Irreversibel - danner permanente amidbindinger; afstandsarm kan ikke kløves
  • Meget kort - afstandsarm (samlet længde tilføjet til målet) er 13,5 ångstrøm; den består kun af den native biotin-valerianesyregruppe.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Sættets indhold 10 x 1 mg
Produkttype Sulfo-NHS-Biotin
Mængde 10 x 1 mg
Indhold og opbevaring Opbevares tørret ved -20 °C.
Mærkningsmetode Kemisk mærkning
Forsendelsestilstand Kvalificeret til Ambient eller Wet Ice
Produktlinje EZ-Link
Cellepermeabilitet Celle-impermeant
Kemisk reaktivitet Amin
Reaktiv del Sulfo-NHS-ester
Opløselighed DMF (dimethylformamid), DMSO (dimethylsulfoxid), Vand
Etiket eller farvestof Biotin
Afstandsstykke Kort