Få mere at vide
Thermo Scientific™ EZ-Link™ Sulfo-NHS-Biotin
Artikelnummer. 15940737 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
50 mg
10 x 1 mg
Pakningsstørrelse:
50mg
Pakke med 10
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15940737 10 x 1 mg Pakke med 10
17872556 10 x 1 mg -
11851185 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15940737 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. A39256
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1464.00 DKK
    1097.65 DKK / Pakke med 10
    Spare 366.35 DKK
    25% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Thermo Scientific™ EZ-Link™ Sulfo-NHS-Biotin er et kortkædet, vandopløseligt biotinyleringsreagens til mærkning af antistoffer, proteiner og andre molekyler, der har primære aminer.
Mærk antistoffer, proteiner og andre molekyler, der har primære aminer med Thermo Scientific™ EZ-Link Sulfo-NHS-Biotin, et kortkædet, vandopløseligt biotinyleringsreagens.
  • Proteinmærkning - biotinylatantistoffer for at lette immobilisering, oprensning eller påvisning ved hjælp af streptavidinharpikser eller prober
  • Celleoverflademærkning - biotinylerer kun overfladeproteiner af hele celler, fordi det negativt ladede reagens ikke gennemtrænger cellemembraner
  • Amin-reaktiv - reagerer med primære aminer (-NH2), såsom lysin-sidekæder eller amino-termini af polypeptider
  • Opløselig - ladet sulfo-NHS gruppe øger reagens vandopløselighed sammenlignet med almindelige NHS-ester forbindelser
  • Irreversibel - danner permanente amidbindinger; afstandsarm kan ikke kløves
  • Meget kort - afstandsarm (samlet længde tilføjet til målet) er 13,5 ångstrøm; den består kun af den native biotin-valerianesyregruppe.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Produkttype Sulfo-NHS-Biotin
Mængde 10 x 1 mg
Indhold og opbevaring 10 x 1 mg opbevares tørret ved -20 °C.
Mærkningsmetode Kemisk mærkning
Forsendelsestilstand Kvalificeret til Ambient eller Wet Ice
Produktlinje EZ-Link
Cellepermeabilitet Celle-impermeant
Kemisk reaktivitet Amin
Reaktiv del Sulfo-NHS-ester
Opløselighed DMF (dimethylformamid), DMSO (dimethylsulfoxid), Vand
Etiket eller farvestof Biotin
Afstandsstykke Kort