Få mere at vide
Thermo Scientific™ EZ-Link™ Sulfo-NHS-Biotin
Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
50 mg
10 x 1 mg
Pakningsstørrelse:
50mg
Pakke med 10
Beskrivelse
Mærk antistoffer, proteiner og andre molekyler, der har primære aminer med Thermo Scientific™ EZ-Link Sulfo-NHS-Biotin, et kortkædet, vandopløseligt biotinyleringsreagens.
- Proteinmærkning - biotinylatantistoffer for at lette immobilisering, oprensning eller påvisning ved hjælp af streptavidinharpikser eller prober
- Celleoverflademærkning - biotinylerer kun overfladeproteiner af hele celler, fordi det negativt ladede reagens ikke gennemtrænger cellemembraner
- Amin-reaktiv - reagerer med primære aminer (-NH2), såsom lysin-sidekæder eller amino-termini af polypeptider
- Opløselig - ladet sulfo-NHS gruppe øger reagens vandopløselighed sammenlignet med almindelige NHS-ester forbindelser
- Irreversibel - danner permanente amidbindinger; afstandsarm kan ikke kløves
- Meget kort - afstandsarm (samlet længde tilføjet til målet) er 13,5 ångstrøm; den består kun af den native biotin-valerianesyregruppe
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | EZ-Link Sulfo-NHS-Biotin |
| Produkttype | Sulfo-NHS-Biotin |
| Mængde | 50 mg |
| Indhold og opbevaring | Opbevares tørret ved -20 °C. Sendes ved omgivelsestemperatur. |
| Produktlinje | EZ-Link |
| Cellepermeabilitet | Celle-impermeant |
| Kemisk reaktivitet | Amin |
| Reaktiv del | Aktiv Ester, Succinimidyl Ester, Sulfo-NHS Ester |
| Opløselighed | DMF (dimethylformamid), DMSO (dimethylsulfoxid), Vand |
| Etiket eller farvestof | Biotin |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- EZ-Link Sulfo-NHS-Biotin
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H312-Farlig ved hudkontakt.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H332-Farlig ved indånding.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P405-Opbevares under lås.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Indeholder: Sulfo-NHS-Biotin