Få mere at vide
Thermo Scientific™ EZ-Link™ Psoralen-PEG3-Biotin
Artikelnummer. 10648294 Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
5 mg
Pakningsstørrelse:
5mg
Artikelnummer. 10648294
Brand: Thermo Scientific™ 29986
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Biotinyler DNA eller RNA via interkalation og konjugation med thymin- og andre pyrimidinholdige baser med dette lysaktiverede biotinyleringsreagens.
Thermo Scientific™ EZ-Link Psoralen-PEG 3 -Biotin muliggør biotinylering af DNA eller RNA via UV-lys-aktiveret interkalation af psoralengruppen med thymin- og andre pyrimidinholdige baser for at danne kovalente bindinger.
Højdepunkter:
  • Vandopløselig, polyethylenglycol (PEG) afstandsarm
  • Meget højere koblingsudbytte end opnået med fotoaktiverbart biotin
  • Psoralen-delen reagerer gennem en cyclo-additionsmekanisme med 5,6-dobbeltbindingen i thymin- og andre pyrimidinholdige baser
  • Kovalent vedhæftning sker ved eksponering for UV-lys (ca. lig med 350nm)
  • Fantastisk til biotinylering af DNA/RNA-prober (∽ 1 biotin/10-20 baser)
  • Ultrahøj følsomhed i forhold til radioaktivt mærkede prober (< 100 femtogram)
  • Interfererer ikke med hybridisering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Psoralen-PEG3-Biotin
Mængde 5 mg
Indhold og opbevaring Opbevares ved 4 °C beskyttet mod lys og fugt. Sendes ved omgivelsestemperatur.
Produktlinje EZ-Link™
Cellepermeabilitet Celle-impermeant
Kemisk reaktivitet Lysaktiveret
Reaktiv del Psoralen
Opløselighed DMF (dimethylformamid), DMSO (dimethylsulfoxid), Vand
Etiket eller farvestof Biotin
Afstandsstykke Ekstra lang, pegyleret
Etikettype Biotin& Analoger
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • EZ-Link Psoralen-PEG3-Biotin
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P271-Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: EZ-Link Psoralen-PEG3-Biotin